주요 문서
Z118346
Cotton blend glove liners
size M/L, light weight
동의어(들):
Cotton Glove Liners, resuable fabric glove
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
material
(100%Cotton)
white gloves
크기
M/L
무균
non-sterile
특징
latex free
powder-free
reusable
포장
pack of 12 pair
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이
9 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)