주요 문서
Z117951
Luer-to-Closed end stopper
male Luer lock to closed end
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.03
제조업체/상표
Cadence Science
Micro-Mate
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hardware specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes.
316 SS fittings are noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion. Chrome-plated brass connectors offer good performance at an economical price. Water tested at 45 psi.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)