주요 문서
Z115460
Sigma-Aldrich
Scienceware® Covamat® PE liner
roll W × L 30 in. × 50 ft
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122300
NACRES:
NB.35
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H24679-0000
롤 너비 × 길이
30 in. × 50 ft
일반 설명
Ribbed matting for lining lab tables, shelves, and trays; 0.01 in. thick with 0.03 in. thick ribs.
법적 정보
Covamat is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)