추천 제품
높이 × 직경
21 1/2 in. × 12 in.
애플리케이션
Crown-cap crimper may be used to cap the amber-colored glass bottles containing solvent with an Aldrich® Sure-Seal polytetrafluoroethylene (PTFE) disk and a metal crown cap.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객