주요 문서
Z104361
Tubing quick-disconnects
for tubing i.d., 3/8 ‑ 1/2in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
material
PE
특징
for tubing i.d. 3/8 ‑ 1/2in.
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art F19729-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Consists of two serrated connectors which are joined securely through a male-female center taper. Connector of one size can be interchanged with other sizes to produce reducing combinations.
  • Easy-to-assemble barbed connectors require no tools
  • Ideal for use with flexible tubing
  • Handy on lines that require frequent disconnection
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)