주요 문서
Z102350
Perfektum® one-way compression-nut stopcock
Female Luer to male Luer lock, not unidirectional
동의어(들):
Compression-Nut Stopcock, One-Way Compression Stopcock, Stopcock for Compression
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122000
NACRES:
NB.03
제조업체/상표
Cadence Science 6021
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Water tested at 80 psi.
법적 정보
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)