주요 문서
Y906883
Sigma-Aldrich
Cylinder
stainless steel, 1/4 in. NPT, capacity 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12142200
NACRES:
NA.12
material
stainless steel
Quality Level
파라미터
1000 psi max. pressure
O.D. × I.D. × 길이
1 in. × 0.87 in. × 6.25 in.
용량
50 mL
중량
186 g
피팅
1/4 in. NPT
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)