주요 문서
W800036
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-one
≥98%
동의어(들):
Allylacetone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
98.14
Beilstein:
1699137
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
07.162
NACRES:
NA.21
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
ethereal; floral
SMILES string
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
75.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
24 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)