주요 문서
W6977
Methacetin-(methoxy-13C)
API for Clinical Studies
동의어(들):
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H4O13CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
Grade
cGMP
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
mp
128-130 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
15-25°C
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
InChI key
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)