주요 문서
W6837
Fumaric acid-1,4-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOO13CCH=CH13COOH
Molecular Weight:
118.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
Grade
cGMP
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
mp
298-300 (subl) (lit.)
질량 이동
M+2
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
446.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
230 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)