추천 제품
Grade
cGMP
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥95% (CP)
bp
165 °C (lit.)
질량 이동
M+2
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
InChI key
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.