주요 문서
W6764
L-Phenyl-13C6-alanine
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6H5CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
171.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
Grade
cGMP
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
99% (CP)
광학 활성
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+6
저장 온도
15-25°C
SMILES string
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)