생물학적 소스
synthetic
Grade
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
분석
≥95.5%
expl. lim.
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
camphor
감각 수용성의
camphoraceous
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
147.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges