About This Item
Linear Formula:
HSCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
171.65
FEMA Number:
4781
Beilstein:
3685824
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
mp
142 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
odorless
SMILES string
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
InChI key
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.