주요 문서
W433055
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyacetophenone
≥95%, FG
동의어(들):
4′-Hydroxyacetophenone, 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, 4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
FEMA Number:
4330
Beilstein:
774355
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
07.243
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
balsam; hawthorne; mild; sweet
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
330.8 °F
Flash Point (°C)
166 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)