주요 문서
W408811
Sigma-Aldrich
trans-α-Damascone
new
≥90%
동의어(들):
(±)-α-Damascone, (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohex-2-enyl)but-2-en-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
192.30
FEMA Number:
4088
Beilstein:
2208707
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
플래비스(Flavis) 번호:
07.226
Grade
Halal
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
분석
≥90%
포함
IFRA restricted rose ketone
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; black currant; floral; fruity; rose
SMILES string
C\C=C\C(=O)C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI key
CRIGTVCBMUKRSL-FNORWQNLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F
Flash Point (°C)
105 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)