주요 문서
W400605
Sigma-Aldrich
L-Monomenthyl glutarate
≥72%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26O4
CAS Number:
Molecular Weight:
270.36
FEMA Number:
4006
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.929
NACRES:
NA.21
Grade
Fragrance grade
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
분석
≥72%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
minty
SMILES string
O([C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C)C(=O)CCCC(=O)O
InChI
1S/C15H26O4/c1-10(2)12-8-7-11(3)9-13(12)19-15(18)6-4-5-14(16)17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t11-,12+,13-/m1/s1
InChI key
CTMTYSVTTGVYAW-FRRDWIJNSA-N
관련 카테고리
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)