주요 문서
W393899
Sigma-Aldrich
Nopol
≥98%, FG
동의어(들):
10-Hydroxymethylene-2-pinene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
166.26
FEMA Number:
3938
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
02.141
NACRES:
NA.05
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
balsamic; citrus; pine; sweet
SMILES string
OCCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3
InChI key
ROKSAUSPJGWCSM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)