W383503
Ethyl (methylthio)acetate
≥98%, FG
동의어(들):
(Methylthio)acetic acid ethyl ester, Ethyl α-(methylthio)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3SCH2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
134.20
FEMA Number:
3835
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.122
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Agency
meets requirements for JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥98%
색상
colorless
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; tropical; fruity; sulfurous
SMILES string
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Natural occurrence: Apple and melon.
생화학적/생리학적 작용
Odor at 1.0%
Taste at 1-2 ppm
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)