W364428
2-Methylbutyl acetate
natural, ≥95%, FG
동의어(들):
2-methyl-1-butyl acetate, Acetic acid 2-methylbutyl ester
About This Item
추천 제품
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥95%
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
138 °C/741 mmHg (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
banana; fruity; sweet
SMILES string
CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
XHIUFYZDQBSEMF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup