주요 문서
W353977
Sigma-Aldrich
Ocimene
mixture of isomers, stabilized, ≥90%
동의어(들):
3,7-Dimethyl-1,3,6-octatrien, 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
FEMA Number:
3539
Beilstein:
1736172
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
플래비스(Flavis) 번호:
1.018
NACRES:
NA.21
Agency
meets purity specifications of JECFA
Quality Level
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥90%
포함
α-Tocopherol
refractive index
n20/D 1.485
bp
65-66 °C/13 mmHg
density
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; woody; tropical
SMILES string
[H]C(CC([H])=C(C)C=C)=C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
InChI key
IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
132.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)