About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8OS
CAS Number:
Molecular Weight:
116.18
FEMA Number:
3512
EC Number:
유럽평의회 번호:
11601
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
15.023
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
82 °C/28 mmHg (lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
berry; fruity; sulfurous
SMILES string
CC1SCCC1=O
InChI
1S/C5H8OS/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
YMZZPMVKABUEBL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.8 °F
Flash Point (°C)
71 °C