W350818
Methyl 3-hydroxyhexanoate
≥97%, FG
동의어(들):
Methyl 3-hydroxycaproate, Pineapple hydroxyhexanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.18
FEMA Number:
3508
EC Number:
유럽평의회 번호:
10812
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.532
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
oily; woody; ethereal; fruity; pineapple; sweet
SMILES string
CCCC(O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-6(8)5-7(9)10-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
ACCRBMDJCPPJDX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter