주요 문서
W342203
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Undecadienal
≥95%, FG
동의어(들):
(2E,4E)-undeca-2,4-dienal, (E,E)-2,4-undecadienal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CH=CHCH=CHCHO
CAS Number:
Molecular Weight:
166.26
FEMA Number:
3422
EC Number:
유럽평의회 번호:
10385
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
5.196
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
butter; spicy
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h7-11H,2-6H2,1H3/b8-7+,10-9+
InChI key
UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)