주요 문서
W341606
Sigma-Aldrich
trans-3-Octen-2-one
≥98%, stabilized, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH=CHCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.20
FEMA Number:
3416
EC Number:
유럽평의회 번호:
11170
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
07.107
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥98%
포함
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
100 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
mushroom; earthy; spicy; herbaceous; sweet
SMILES string
[H]\C(CCCC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b7-6+
InChI key
ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)