주요 문서
W339504
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
≥97%
동의어(들):
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
FEMA Number:
3395
Beilstein:
2961587
유럽평의회 번호:
10379
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
5.106
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
광학 활성
[α]20/D −15°, neat
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
density
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; spicy; minty; cooling; woody
SMILES string
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Taste at 30 ppm
기타 정보
Natural occurrence: Cumin seed, juniper berry, pepper, peppermint, scotch spearmint.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F
Flash Point (°C)
78 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)