주요 문서
W337330
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran-3-one
natural, 97%, FG
동의어(들):
4,5-Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanone, Coffee furanone, 2-Methyltetrahydro-3-furanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
FEMA Number:
3373
Beilstein:
1341334
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.042
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
97%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coffee; nutty; brown; rum
SMILES string
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)