생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
농도
50%
refractive index
n20/D 1.566
density
1.107 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
garlic; green; metallic; onion; sulfurous
SMILES string
CCCSSSC
InChI
1S/C4H10S3/c1-3-4-6-7-5-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
ZOYASYRPGHCQHW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system, Upper respiratory tract
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.1 °F
Flash Point (°C)
76.7 °C