About This Item
Linear Formula:
(CH3)3N
CAS Number:
Molecular Weight:
59.11
FEMA Number:
3241
Beilstein:
956566
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
11.009
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
농도
25 wt. % in H2O
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fishy; meaty; oily
SMILES string
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI key
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
37.4 °F
Flash Point (°C)
3 °C