주요 문서
W323004
Sigma-Aldrich
Pyrazineethanethiol
≥97%, FG
동의어(들):
Mercaptoethylpyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
140.21
FEMA Number:
3230
유럽평의회 번호:
2285
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
14.031
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
bp
105-110 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
meaty; sulfurous
저장 온도
2-8°C
SMILES string
SCCc1cnccn1
InChI
1S/C6H8N2S/c9-4-1-6-5-7-2-3-8-6/h2-3,5,9H,1,4H2
InChI key
QKVWBAMZPUHCMO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)