주요 문서
W322202
Sigma-Aldrich
Phenethyl octanoate
≥99%
동의어(들):
Phenethyl caprylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
248.36
FEMA Number:
3222
EC Number:
유럽평의회 번호:
10884
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.262
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
295-296 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
waxy; fruity; wine-like
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-9-12-16(17)18-14-13-15-10-7-6-8-11-15/h6-8,10-11H,2-5,9,12-14H2,1H3
InChI key
ASETYIALRXDVDF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)