주요 문서
W316700
Sigma-Aldrich
δ-Hexalactone
≥98%, FG
동의어(들):
δ-Caprolactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.14
FEMA Number:
3167
EC Number:
유럽평의회 번호:
641
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
10.01
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
설명
GMO - Free
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
110-112 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coconut; creamy; fruity
SMILES string
CC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
224.6 °F
Flash Point (°C)
107 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)