W296309
(R)-(+)-Pulegone
≥90%
동의어(들):
(+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Kosher
vapor pressure
138 mmHg ( 25 °C)
분석
≥90%
광학 활성
[α]20/D +22°, neat
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
herbaceous; minty; sulfurous; sweet
SMILES string
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup