주요 문서
W293407
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
≥98%
동의어(들):
n-Propyl-n-butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
130.18
FEMA Number:
2934
Beilstein:
1745552
EC Number:
유럽평의회 번호:
266
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.040
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
ethereal; fruity; sweet
SMILES string
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Natural Occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
생화학적/생리학적 작용
Taste at 20 ppm
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
98.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of