생물학적 소스
Olea europaea
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.315
FDA 21 CFR 178.1010
vapor density
5.5 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
분석
98%
expl. lim.
9 %
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cheesy; waxy; tallow
SMILES string
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup