주요 문서
W275601
Sigma-Aldrich
Monosodium Glutamate
new
≥99%, FG
동의어(들):
L-Glutamic acid monosodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
169.11
UNSPSC 코드:
12352200
E 번호:
E 621
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥99%
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
odorless
SMILES string
[Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
InChI key
LPUQAYUQRXPFSQ-DFWYDOINSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)