주요 문서
W272108
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methylvalerate
≥97%
동의어(들):
Methyl isocaproate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CH2CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
130.18
FEMA Number:
2721
EC Number:
유럽평의회 번호:
322
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.432
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
139-140 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
감각 수용성의
banana; fruity; pineapple; sweet
SMILES string
COC(=O)CCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
KBCOVKHULBZKNY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)