주요 문서
W244740
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
natural, 98%, FG
동의어(들):
Ethyl pelargonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
186.29
FEMA Number:
2447
Beilstein:
1759169
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.107
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
vapor pressure
0.08 mmHg ( 25 °C)
분석
98%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
oily; nutty; fruity
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)