추천 제품
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1295
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
분석
≥95%
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
ethereal; rum; wine-like
SMILES string
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves