생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
구성
contains IFRA restricted Cuminaldehyde
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
solubility
ethanol: 1mL/4 mL, clear, colorless (70%)
density
0.981 g/mL at 20 °C
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
cuminaldehyde
감각 수용성의
spicy; vegetable; warm
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-8H,1-2H3
InChI key
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
199.4 °F
Flash Point (°C)
93 °C