주요 문서
W218811
Sigma-Aldrich
Butyl isobutyrate
natural, 97%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCO2(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
FEMA Number:
2188
EC Number:
유럽평의회 번호:
291
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.416
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Kosher
natural
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
97%
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; banana; green; fruity; sweet
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
JSLCOZYBKYHZNL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Butyl isobutyrate is an aliphatic ester generally used as a modifier or fixative in flavor industry. It is also used as a flavoring agent for its fruity flavor.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kinetics and mechanism of synthesis of butyl isobutyrate over immobilised lipases.
Yadav GD & Lathi PS.
Biochemical Engineering Journal, 16(3), 245-252 (2003)