주요 문서
W214019
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
natural, ≥98%, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CO2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
FEMA Number:
2140
EC Number:
유럽평의회 번호:
277
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.051
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
density
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fresh; floral; fruity
SMILES string
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
InChI key
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)