추천 제품
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
vapor pressure
23 mmHg ( 110 °C)
분석
≥99%
autoignition temp.
862 °F
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
fruity; floral; sweet
SMILES string
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
203.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter