주요 문서
W210218
Sigma-Aldrich
Anisyl propionate
≥98%, FG
동의어(들):
4-Methoxybenzyl propionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CO2CH2C6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
FEMA Number:
2102
EC Number:
유럽평의회 번호:
426
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.145
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
277 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; floral; vanilla
SMILES string
CCC(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-11(12)14-8-9-4-6-10(13-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
YWIJRJQYADFRTL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)