주요 문서
W208019
Sigma-Aldrich
Isoamyl octanoate
natural, ≥98%, FG
동의어(들):
Isoamyl caprylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
214.34
FEMA Number:
2080
EC Number:
유럽평의회 번호:
401
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.120
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
설명
mixture of isoamyl octanoate and 2-methylbutyl octanoate
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
267-268 °C
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coconut; green; waxy; fruity; pineapple; sweet
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI key
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Natural occurrence: Scotch, whiskey, bourbon whiskey, wine, banana, apple and strawberry.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)