W200712
Triacetin
≥99%, natural (US), FG
동의어(들):
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
vapor density
7.52 (vs air)
분석
≥99%
autoignition temp.
809 °F
expl. lim.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
clean; creamy
SMILES string
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
280.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
138 °C - closed cup