생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.814
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
분석
≥99.5%
양식
liquid
autoignition temp.
800 °F
유통기한
Expiration date period - 5 years
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
색상
colorless
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
전이 온도
solidification point ≥15.6 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
sour
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter