주요 문서
U1605
Sigma-Aldrich
Dodecanenitrile
99%
동의어(들):
Lauronitrile, Undecyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)10CN
CAS Number:
Molecular Weight:
181.32
Beilstein:
970348
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
198 °C/100 mmHg (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-11H2,1H3
InChI key
VXCUURYYWGCLIH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)