주요 문서
THSD6145
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 1% Pt/C
동의어(들):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103817
NACRES:
NB.51
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
ThalesNano THS D6145
길이 × 직경
116 mm × 9.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
법적 정보
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)