주요 문서
THS01219
ThalesNano CatCart® holder with SS connection tube
L × diam. 30 mm × 4 mm
동의어(들):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
ThalesNano THS 01219
길이 × 직경
30 mm × 4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
법적 정보
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)